Learn More
3-Iodanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412297 5 g 5 Gramm
11422297 25 g 25 Gramm
11432297 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14208.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
3-Iodoanisole is used to produce 3,3'-Dimethoxy-biphenyl. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodanisol wird zur Herstellung von 3,3′-Dimethoxy-Biphenyl verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Alkohol, Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln. Im Dunkeln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-85-8
Summenformel C7H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 234.036
MDL-Nummer MFCD00001048
InChI-Schlüssel RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
IUPAC-Name 1-iod-3-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC(=CC=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodoanisole
Dichte 1.78
Siedepunkt 243°C to 244°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.613
Menge 5 g
Beilstein 1858896
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,alcohol,ether. Insoluble in water.
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 98%