Learn More
3-Iodoanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10473965 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10473965 100 g Glasflasche 100 Gramm
10338740 5 g Glasflasche 5 Gramm
10246610 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10473965 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222021000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-85-8
Summenformel C7H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 234.04
MDL-Nummer MFCD00001048
InChI-Schlüssel RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
IUPAC-Name 1-iod-3-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC(=CC=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodoanisole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.9600g/mL
Siedepunkt 244°C to 245°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4OCH3
Brechungsindex 1.6130 to 1.615
Menge 100 g
Beilstein 06, 208
Relative Dichte 1.96
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit