Learn More
3-Iodoaniline 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
25g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10520961 25g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10520961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodoaniline
Namenshinweis 98%
CAS 626-01-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.8200g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C6H6IN
Strukturformel IC6H4NH2
MDL-Nummer MFCD00007781
Menge 25g
Beilstein 12, 670
Synonym m-iodoaniline, benzenamine, 3-iodo, aniline, m-iodo, m-aminoiodobenzene, 3-iodobenzenamine, 1-amino-3-iodobenzene, 3-iodo-phenylamine, 3iodoaniline, 3-iodo-aniline, 3-iodophenylamine
InChI-Schlüssel FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)N
IUPAC-Name 3-iodoaniline
Molekulargewicht (g/mol) 219.025
PubChem CID 12271
Formelmasse 219.02
Reinheit (%) ≥97.5%