Learn More
3-Iod-4-methylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30396774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396774 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI708625500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Summenformel C8H7IO2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Iod-4-methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 262.04
Formelmasse 261.9491