Learn More
3-Iod-4-methylbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Iodo-4-methylbenzoic acid |
| CAS | 82998-57-0 |
| Summenformel | C8H7IO2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1I)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Iod-4-methylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.04 |
| Formelmasse | 261.9491 |