missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Iod-2-Propynyl N-Butylcarbamat, TRC

Artikelnummer. 30132397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132397 5 g 5 Gramm
18014020 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132397 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7189505G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 55406-53-6
Summenformel C8 H12 I N O2
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
Synonym Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester (9CI), 3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate, 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate, 3-Iodopropargyl n-butylcarbamate, Acticide IPS 20, Acticide IPW 50, Bioban I 20, Biodocarb, Biodocarb L 15BDG, Biodocarb L 20TEX, Biodocarb L 30BDG, Coatcide 123, Dekaben LMB, Denicide XR 5, Ecobois, FL 10, Fungitrol 400, Fungitrol 720, Fungitrol 820, Fungitrol 920, Fungitrol 940, Fungitrol F 10, Glycacil, Glycacil 2000, Glycasil L, Guardsan 388, Hokucide IPB, IBF 8DOP, IPBC, IPBC 20, IPBC 40, Iodocarb, Iodopropynyl butylcarbamate, MP 100, Mergal 710S, N-Butyl 3-iodo-2-propyn-1-yl carbamate, Neomid 220, Nipacide IPBC 20, Omacide IPBC, Omacide IPBC 100, P 20T, Polyphase, Polyphase 60B, Polyphase 641, Polyphase AF 1, Polyphase CST, Polyphase P 20T, Polyphase P-20T, Polyphase P100, Preventol MP 100, Preventol MP 260, Preventol MP 400, Thompson's Wood Protector, Timbertreat D, Troysan P 20T, Troysan Polyphase 60B, Troysan Polyphase AF 1, Troysan Polyphase AF 3, Troysan Polyphase P 100, Troysan Polyphase P 20T, Troysan Polyphase WD 17, Yotoru IP
IUPAC-Name 3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamat
SMILES CCCCNC(=O)OCC#CI

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Iodocarb (IPBC)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
Formelmasse 280.9913
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.