Learn More
3-Jod-1-(Phenylsulfonyl)indol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342799
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342799 1 g 1 Gramm
15433757 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27696.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 80360-14-1 | C14H10INO2S | 383.20 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem dunklen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80360-14-1
Summenformel C14H10INO2S
Molekulargewicht (g/mol) 383.20
MDL-Nummer MFCD09037474
InChI-Schlüssel GKYWOZYEMLEJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 3-iodo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-indole, n-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-phenylsulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1h-indole,3-iodo-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 10927077
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)-3-iodindol
SMILES IC1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-1-(phenylsulfonyl)indole
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 383.2
Reinheit (%) 95%