Learn More
3-Iod-1,2-benzoldicarbonsäure-1,2-dimethylester, TRC
Artikelnummer. 30336141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336141 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336141 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB18945550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester
CAS 102928-38-1
Summenformel C10H9O4I
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl-3-iodbenzol-1,2-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 320.08
Formelmasse 319.9546