Learn More
3-Indoxyl Sulfate Potassium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Indoxyl Sulfate Potassium Salt |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 250.9655 |