Learn More
3-Indoxylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361767
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361767 1 g 1 Gramm
11371767 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04932.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Useful for detection of esterases3-Indoxyl acetate acts as a colorimetric substrate used for differentiating esterases from various microbiological species. Further, it is used as a plant growth-stimulating hormone and reagent. In addition to this, it acts as a useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützlich für den Nachweis von Esterasen3-Indoxylacetat wirkt als kolorimetrisches Substrat zur Differenzierung von Esterasen von verschiedenen mikrobiologischen Spezies. Wird darüber hinaus als pflanzenwachstumsförderndes Hormon und Reagenz verwendet. Wirkt darüber hinaus als nützliches synthetisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser, Chloroform, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-08-2
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00014561
InChI-Schlüssel JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC-Name 1H-indol-3yl-acetat
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indoxyl acetate
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 1 g
Beilstein 143086
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water,chloroform,dichloromethane and methanol.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%