Learn More
3-Indolylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10453775 5 g Glasflasche 5 Gramm
10061740 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453775 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 771-51-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-51-7
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.19
MDL-Nummer MFCD00005628
InChI-Schlüssel DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
PubChem CID 351795
ChEBI CHEBI:17566
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Acetonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indolylacetonitrile
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 156°C to 160°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 206°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6085 to 1.6105
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and toluene
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Indolylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.