Learn More
3-Indolylessigsäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318477 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318477 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14290000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 3-Indolyl-acetic acid
CAS 87-51-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Indolyl-acetic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H9 N O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethansäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
Menge 1 mL
Formelmasse 175,0633 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.