Learn More
3-Indolpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30397099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397099 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI627170100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Indolyl)-propionic acid
CAS 830-96-6
Summenformel C11 H11 N O2
Menge 100 g
Synonym Indole-3-propionic acid (8CI), 1H-Indole-3-propionic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propanoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propionic acid, 3-(2-Carboxyethyl)-1H-indole, 3-(3-Indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)propionic acid, 3-(Indole-3-yl)propanoic acid, IPA, IPA (auxin), NSC 3252, NSC 47831, β-(3-Indolyl)propionic acid, β-Indole-3-propionic acid, β-Indolepropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 3-(1H-Indol-3-yl)Propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Formelmasse 189.079