Learn More
3-Indolpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758222
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulative Anforderung: Dieses Produkt enthält Pflanzenschutzmittel, gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
830-96-6
C11H11NO2
189.21
MFCD00005660
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
3744
CHEBI:43580
3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Regulative Anforderung: Dieses Produkt enthält Pflanzenschutzmittel, gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
830-96-6
C11H11NO2
189.21
MFCD00005660
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
3744
CHEBI:43580
3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Indolepropionic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130°C to 136°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 22, 69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Indolepropionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.