Learn More
3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30008803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008803 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006521 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9770302.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 425408-50-0
Summenformel C14H18O9
Molekulargewicht (g/mol) 330.29
Synonym 2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(2-Hydroxy-5-(2-Hydroxyethyl)Phenoxy)Tetrahydro-2H-Pyran-2-Carbonsäure
SMILES O([C@@H]1O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C2=CC(CCO)=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O9/c15-4-3-6-1-2-7(16)8(5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14-19H,3-4H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
Formelmasse 330.1