Learn More
3-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371927
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11371927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07489.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 874-24-8 | C6H4NO3 | 138.10 g/mol
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid is used as a matrix for nucleotides in MALDI mass spectrometry analyses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxypyridin-2-Carboxylsäure wird als Matrix für Nukleotide in MALDI-Massenspektrometrie-Analysen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.25 g in10 ml).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 874-24-8
Summenformel C6H4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 138.10
MDL-Nummer MFCD00006294
InChI-Schlüssel BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-hydroxypicolinic acid, 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxypicolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hpa, pyridinecarboxylic acid, hydroxy, 3-hydroxypicolinate, 3-hydroxypyridine-2-carboxylate, hydroxypicolinic acid
PubChem CID 13401
ChEBI CHEBI:64342
IUPAC-Name 3-Hydroxypyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC1=CC=CN=C1C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽214°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 118954
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.25g in 10ml).
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 98%