Learn More
3-Hydroxypropionitril 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10553311 50 g Glasflasche 50 Gramm
10214770 250 g Glasflasche 250 Gramm
10735041 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553311 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149390500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-78-4 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-78-4
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00002826
InChI-Schlüssel WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
PubChem CID 8011
IUPAC-Name 3-Hydroxypropanenitril
SMILES C(CO)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypropionitrile
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH2CN
Brechungsindex 1.4246 to 1.4266
Menge 50 g
Beilstein 03, 298
Merck Index 15, 3848
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,methyl ethyl ketone and,ethyl alcohol,slightly soluble in ether,insoluble in benzene,carbon disulfide and ccl4
Viskosität <10 mPa.s (20°C)
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit