Learn More
3-Hydroxypropionitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Hydroxypropionitrile has been used as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy and as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis. It has been used also in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Hydroxypropionitril wurde als polares Lösungsmittel verwendet, um die Ausrichtung des Phospholipids an der Oberfläche der polaren Lösungsmittel durch die neutrale Kollisions-Ionenstreuungsspektroskopie und als Reagenz für den Carboxylschutz in der Peptidsynthese zu untersuchen. Es wurde auch in Festkörper-Verbundelektrolyten für farbstoffsensibilisierte Solarzellen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxypropionitrile |
| Schmelzpunkt | -46°C |
| Dichte | 1.041 |
| Siedepunkt | 227°C to 228°C |
| Flammpunkt | 128°C (262°F) |
| Strukturformel | HO(CH2)2CN |
| Brechungsindex | 1.425 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 635773 |
| Merck Index | 14,3794 |
| Mehr anzeigen |