Learn More
3-Hydroxypropionitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303246
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11303246 250 g 250 Gramm
11393236 25 g 25 Gramm
11313246 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12570.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 109-78-4 | C3H5NO | 71.079 g/mol
3-Hydroxypropionitrile has been used as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy and as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis. It has been used also in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxypropionitril wurde als polares Lösungsmittel verwendet, um die Ausrichtung des Phospholipids an der Oberfläche der polaren Lösungsmittel durch die neutrale Kollisions-Ionenstreuungsspektroskopie und als Reagenz für den Carboxylschutz in der Peptidsynthese zu untersuchen. Es wurde auch in Festkörper-Verbundelektrolyten für farbstoffsensibilisierte Solarzellen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-78-4
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.079
MDL-Nummer MFCD00002826
InChI-Schlüssel WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
PubChem CID 8011
IUPAC-Name 3-Hydroxypropanenitril
SMILES C(CO)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypropionitrile
Schmelzpunkt -46°C
Dichte 1.041
Siedepunkt 227°C to 228°C
Flammpunkt 128°C (262°F)
Strukturformel HO(CH2)2CN
Brechungsindex 1.425
Menge 250 g
Beilstein 635773
Merck Index 14,3794
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) 98%