missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxypropionamide, TRC

Artikelnummer. 30003840
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003840 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH952525100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2651-43-6
Summenformel C3 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
IUPAC-Name 3-hydroxypropanamide
SMILES NC(=O)CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypropionamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-3(6)1-2-5/h5H,1-2H2,(H2,4,6)
Formelmasse 89.0477
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.