Learn More
3-Hydroxypivalinsäure, TRC
Artikelnummer. 30396691
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396691 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9501055G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypivalic Acid
CAS 4835-90-9
Summenformel C5H10O3
Menge 5 g
Synonym 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropanoic Acid, 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic Acid, 2,2-Dimethylhydracrylic Acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropanoic Acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic Acid, Hydroxypivalic Acid, NSC 115936, Oxypivalic Acid, alpha,alpha-Dimethyl-beta-hydroxypropionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,3-6)4(7)8/h6H,3H2,1-2H3,(H,7,8)
SMILES CC(C)(CO)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Formelmasse 118.063