Learn More
3-Hydroxypiperidinhydrochlorid, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10506070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10506070
Marke: Thermo Scientific Acros 174321000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 64051-79-2
Summenformel C5H11NO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 137.61
InChI-Schlüssel VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypiperidine hydrochloride, piperidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypiperidine hcl, 3-piperidinol hydrochloride, piperidine-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-piperidine hydrochloride, 3-piperidinol, hydrochloride, piperidine-3-ol hcl, 3-hydroxypiperidine.hcl, 3-hydroxypiperidinehydrochloride
PubChem CID 2723962
IUPAC-Name Piperidin-3-ol;hydrochlorid
SMILES C1CC(CNC1)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 196.6°C to 198.7°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 42.97 to 44.28% C, 9.90 to 10.33% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Formelmasse 137.61
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.