Learn More
3-Hydroxypiperidin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472388
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55983.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Hydroxypiperidinhydrochlorid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64051-79-2
Summenformel C5H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.607
MDL-Nummer MFCD00012772
InChI-Schlüssel VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypiperidine hydrochloride, piperidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypiperidine hcl, 3-piperidinol hydrochloride, piperidine-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-piperidine hydrochloride, 3-piperidinol, hydrochloride, piperidine-3-ol hcl, 3-hydroxypiperidine.hcl, 3-hydroxypiperidinehydrochloride
PubChem CID 2723962
IUPAC-Name Piperidin-3-ol;hydrochlorid
SMILES C1CC(CNC1)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 137.61
Reinheit (%) ≥98%