Learn More
3-Hydroxypiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344564
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344564 50 g -
11324564 2 g 2 Gramm
11334564 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344564 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01333.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6859-99-0 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6859-99-0
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00014591
InChI-Schlüssel BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 3-hydroxypiperadine, 3-hydroxy piperidine, +/--3-hydroxypiperidine, racemic-3r-piperidin-3-ol, 3-s-hydroxypiperidine, piperidine-3-ol, ppiperidin-3-ol, 3-hydroxy-piperdine
PubChem CID 23293
IUPAC-Name Piperidin-3-ol
SMILES C1CC(CNC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
pH 11.5 to 11.7
Siedepunkt 67°C to 69°C (2 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Amine-like
Menge 50 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 102696
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) ≥98%