Learn More
3-Hydroxyphenylacetinsäure, TRC
Artikelnummer. 30004163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004163 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004163 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9490705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 621-37-4
Summenformel C8 H8 O3
Menge 5 g
Synonym Benzeneacetic acid, 3-hydroxy-, Acetic acid, (m-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzeneacetic acid, (3-Hydroxyphenyl)acetic acid, (m-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 3'-Hydroxyphenylacetic acid, NSC 14360
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1cccc(O)c1
IUPAC-Name 2-(3-Hydroxyphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0473