Learn More
3-(Hydroxymethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10524464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10524464
Marke: Thermo Scientific Acros 132005000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-55-0
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006407
InChI-Schlüssel MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
IUPAC-Name Pyridin-3-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Hydroxymethyl)pyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -7°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1240g/mL
Siedepunkt 259°C
Flammpunkt 149°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2OH
Brechungsindex 1.5425 to 1.5455
Menge 500 g
Beilstein 21, V,2, 172
Merck Index 15, 6612
Relative Dichte 1.124
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ether
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Hydroxymethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.