Learn More
3-Hydroxymethyl-(1-Oxy-2,2,5,5-Tetramethylpyrrolin), TRC
Artikelnummer. 30403413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403413 25 mg
30408229 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30403413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94826025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55738-75-5
Summenformel C9 H16 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.23
Synonym 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-, 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-1-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-N-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl
IUPAC-Name (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methanol
SMILES CC1(C)C=C(CO)C(C)(C)N1[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5,11H,6H2,1-4H3
Formelmasse 170.1181