Learn More
3-Hydroxyflavon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449266
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449266 5 g 5 Gramm
11439266 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18110.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 577-85-5 | C15H10O3 | 238.24 g/mol
3-Hydroxyflavone is a reactant involved in studies of photochemically-induced dioxygenase-type CO-release reactivity; phase-transfer protection and deprotection of hydroxychromones; and O-methylation with di-Me carbonate. As a reactant it is involved in the synthesis of biologically active molecules including 2-chloropyridine derivatives for studies of antitumor agents and telomerase inhibitors; dihydrochromenopyrazines and chromenoquinoxalines. It is also involved in studies of its electrochemical properties using voltammetric methodologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxyflavon ist ein Reaktionsmittel, das an Studien zur photochemisch induzierten Dioxygenase-CO-Auslösungs-Reaktivität beteiligt ist; Phasenübertragungsschutz und Entschützung von Hydroxychromonen; und O-Methylierung mit di-Me-Carbonat. Ist als Reaktionsmittel an der Synthese von biologisch aktiven Molekülen einschließlich 2-Chloropyridin-Derivaten für Studien zu Antitumor-Wirkstoffen und Telomerase-Inhibitoren, Dihydrochromenopyrazinen und Chromenoquinoxalinen beteiligt. Ist auch an Studien über die elektrochemischen Eigenschaften mit voltametrischen Methoden beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in N,N-DMF und Ethanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-85-5
Summenformel C15H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.24
MDL-Nummer MFCD00006832
InChI-Schlüssel HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyflavone, flavonol, 3-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, flavon-3-ol, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-phenyl, flavone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-2-phenylchromone, unii-ztg9lss5qh, flavone,3-hydroxy, 3-hf
PubChem CID 11349
ChEBI CHEBI:5078
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES OC1=C(OC2=CC=CC=C2C1=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyflavone
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 5 g
Beilstein 15789
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in N,N-DMF and ethanol.
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) ≥98%