Learn More
3-Hydroxychrysene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxychrysene |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H12O/c19-14-8-5-13-7-9-16-15-4-2-1-3-12(15)6-10-17(16)18(13)11-14/h1-11,19H |
| Formelmasse | 244.0888 |