Learn More
3-Hydroxycarbofuran 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310343 10 x 1 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310343 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGH09010099AL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbofuran-3-hydroxy
CAS 16655-82-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbofuran-3-hydroxy
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H15 N O4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-Hydroxycarbofuran
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
IUPAC-Name (3-Hydroxy-2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)N-Methylcarbamat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 237.25
Menge 10 x 1 mL
Formelmasse 237.1001 g/mol