Learn More
3-Hydroxybenzylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxybenzyl Alcohol |
| CAS | 620-24-6 |
| Summenformel | C7H8O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-Hydroxybenzenemethanol, m-Hydroxybenzyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)phenol, KSD 2405, NSC 60735 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,8-9H,5H2 |
| SMILES | OCc1cccc(O)c1 |
| IUPAC-Name | 3-(Hydroxymethyl)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.14 |
| Formelmasse | 124.0524 |