Learn More
3-Hydroxybenzylalkohol, 97%
Artikelnummer. 10275300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275300 5 g Glasflasche 5 Gramm
10091100 25 g Glasflasche 25 Gramm
10265350 100 g Glasflasche 100 Gramm
10608693 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10275300 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS : 620-24-6 | C₇H₈O₂| 124,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-24-6
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00004643
InChI-Schlüssel OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenol
PubChem CID 102
ChEBI CHEBI:17069
IUPAC-Name 3-(Hydroxymethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzyl alcohol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Farbe Beige bis Braun oder Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2OH
Menge 5 g
Beilstein 06, 896
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in ethanol and ether
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxybenzyl alcohol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke