Learn More
3-Hydroxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408566
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408566 5 g 5 Gramm
11418566 25 g 25 Gramm
11428566 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15981.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 620-24-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
3-Hydroxybenzyl alcohol is used as an intermediate to produce other chemicals like 3-Oxy-1'-acetoxy-1-methyl-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzylalkohol wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien wie 3-Oxy-1′-Acetoxy-1-Methylbenzol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-24-6
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD00004643
InChI-Schlüssel OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenol
PubChem CID 102
ChEBI CHEBI:17069
IUPAC-Name 3-(Hydroxymethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Dichte 1.16
Siedepunkt ∼300°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2041500
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%