Learn More
3-Hydroxybenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499206 5 g 5 Gramm
11489206 1 g 1 Gramm
11409216 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18061.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13020-57-0 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
3-Hydroxybenzophenone is a benzophenone metabolite with potential estrogenic and anti-androgenic activity. is a more attractive hydrogen bonding co-material for MCPBA, as the 3-hydroxyl group is unable to form an intramolecular hydrogen bond. It is commonly used as a radical and cationic photo initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzophenon ist ein Benzophenon-Metabolit mit potenziell estrogener und antiandrogener Aktivität. Es ist ein attraktiveres Co-Material zur Wasserstoffbindung für MCPBA, da die 3-Hydroxylgruppe keine intramolekulare Wasserstoffbindung bilden kann. Es wird häufig als radikaler und kationischer Fotoinitiator verwendet.
Löslichkeit
Chloroform-löslich, DCM. Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13020-57-0
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.221
MDL-Nummer MFCD00002297
InChI-Schlüssel SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzophenone, 3-hydroxyphenyl phenyl methanone, m-hydroxybenzophenone, methanone, 3-hydroxyphenyl phenyl, 3-hydroxy-benzophenon, dsstox_cid_27856, dsstox_rid_82609, dsstox_gsid_47880, 3-hydroxyphenyl phenyl ketone
PubChem CID 83050
IUPAC-Name (3-Hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 113°C to 115°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,DCM. Ethyl Acetate.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 99%