Learn More
3-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025956
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11430297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21702.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 873-62-1 | C7H5NO | 119.123 g/mol
3-Hydroxybenzonitrile, is an intermediate that can be used for the synthesis of new Serotonin 5-HT1A receptor agonists having antinociceptive activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybenzonitril ist ein Zwischenprodukt, das bei der Synthese neuer Serotonin-5-HT1A-Rezeptoragonisten mit antinozizeptiver Wirkung in vivo verwendet werden kann.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-62-1
Summenformel C7H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 119.123
MDL-Nummer MFCD00002252
InChI-Schlüssel SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113
PubChem CID 13394
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 99%