Learn More
3-Hydroxybenzo[c]phenanthrene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxybenzo[c]phenanthrene |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H12O/c19-15-9-10-17-14(11-15)8-7-13-6-5-12-3-1-2-4-16(12)18(13)17/h1-11,19H |
| Formelmasse | 244.0888 |