Learn More
3-Hydroxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339605 1 g 1 Gramm
11349605 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339605 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19061.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 87199-18-6 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87199-18-6
Summenformel C6H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 137.93
MDL-Nummer MFCD01074603
InChI-Schlüssel WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
PubChem CID 2734359
IUPAC-Name (3-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 208°C to 210°C
Menge 1 g
Beilstein 3240771
Formelmasse 137.93
Reinheit (%) 97%