Learn More
3'-Hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30401828
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401828 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7410305G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
CAS 121-71-1
Summenformel C8 H8 O2
Menge 5 g
Synonym 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), 3-Hydroxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(O)c1
IUPAC-Name 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524