Learn More
3'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3’Hydroxyacetophenone is used in the preparation of chalcones and flavonoids, which finds application as an anti-tuberculosis agent and antileishmanial chaocones. It is also involved in the preparation of phenylephrine. Further, it is an active component of castoreum, which is used as a tincture in some perfumes and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3'-Hydroxyacetophenon wird bei der Herstellung von Chalkonen und Flavonoiden verwendet, die als Anti-Tuberkulose-Mittel und antileishmanische Chaokone Anwendung finden. Es ist auch an der Herstellung von Phenylephrin beteiligt. Darüber hinaus ist es ein aktiver Bestandteil von Castoreum, das als Tinktur in einigen Parfüms und als Lebensmittelzusatzstoff verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-Hydroxyacetophenone |
| Schmelzpunkt | 93°C to 97°C |
| Dichte | 1.1 |
| Siedepunkt | 296°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2040676 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 136.15 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 3'-Hydroxyacetophenone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone