Learn More
3-Hydroxyacetaminophen, TRC
Artikelnummer. 30395590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395590 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395590 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71475050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyacetaminophen
CAS 37519-14-5
Summenformel C8 H9 N O3
Menge 50 mg
Synonym Acetamide, N-(3,4-dihydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3',4'-dihydroxy- (6CI), N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide, 3-Hydroxyacetaminophen, 4-(Acetylamino)catechol, 4-Acetylaminopyrocatechol, 3'-Hydroxyacetaminophen, 3',4'-Dihydroxyacetanilide
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-5(10)9-6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,11-12H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name N-(3,4-DiHydroxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
Formelmasse 167.0582