Learn More
3’-Hydroxy Warfarin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-hydroxy Warfarin |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-4-6-13(21)10-12)17-18(22)14-7-2-3-8-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3 |
| Formelmasse | 324.0998 |