Learn More
3-Hydroxy-Myristsäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30401476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401476 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401476 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9544255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55682-83-2
Summenformel C15 H30 O3
Molekulargewicht (g/mol) 258.4
Synonym (±)-Methyl 3-Hydroxytetradecanoate, Methyl 3-Hydroxytetradecanoate, 3-Hydroxytetradecanoic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name Methyl3-Hydroxytetradecanat
SMILES CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3
Formelmasse 258.2195