Learn More
3-Hydroxy-Citalopram, TRC
Artikelnummer. 30008513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008513 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008513 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9183501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 411221-53-9
Summenformel C20 H21 F N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 340.39
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-carbonitrile, 3-Hydroxy Citalopram, 3-Hydroxycitalopram
IUPAC-Name 1-[3-(Dimethylamino)Propyl]-1-(4-Fluorophenyl)-3-Hydroxy-3H-2-Benzofuran-5-Carbonitril
SMILES CN(C)CCCC1(OC(O)c2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-hydroxy Citalopram
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(15-5-7-16(21)8-6-15)18-9-4-14(13-22)12-17(18)19(24)25-20/h4-9,12,19,24H,3,10-11H2,1-2H3
Formelmasse 340.1587