Learn More
3-Hydroxy-Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30004814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004814 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8841050.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68011-67-6
Summenformel C15 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Synonym 3-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-Hydroxycarbamazepine
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccc(O)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy Carbamazepine
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-7-8-12(18)9-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formelmasse 252.0899