Learn More
3-Hydroxy-5-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
3-Hydroxy-5-methylpyridine is used to prepare 3-hydroxy-5-methyl-2-nitropyridine by nitration reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxy-5-methylpyridin wird zur Vorbereitung von 3-Hydroxy-5-methyl-2-nitropyridin durch Nitrierungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
3-Hydroxy-5-methylpyridin wird zur Vorbereitung von 3-Hydroxy-5-methyl-2-nitropyridin durch Nitrierungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-5-methylpyridine |
| Schmelzpunkt | 136°bis 140 °C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 109.13 |
| Reinheit (%) | 97% |