missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-4-methylanilin, TRC

Artikelnummer. 30404763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404763 500 mg
30408225 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30404763 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH972415500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2835-95-2
Summenformel C7 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Synonym o-Cresol, 5-amino- (6CI,7CI,8CI), 5-Amino-2-methylphenol, 1-Methyl-2-hydroxy-4-aminobenzene, 2-Hydroxy-4-aminotoluene, 2-Methyl-5-aminophenol, 3-Amino-6-methylphenol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 3-Hydroxy-p-toluidine, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-2-cresol, 5-Amino-o-cresol, 6-Methyl-3-aminophenol
IUPAC-Name 5-amino-2-methylphenol
SMILES Cc1ccc(N)cc1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylphenol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Formelmasse 123.0684
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.