Learn More
3-Hydroxy-4-Methoxycinnaminsäure (Isoferulsäure), TRC
Artikelnummer. 17950325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17950325 500 mg 500 Milligramm
17900575 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH946180500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-73-5
Summenformel C10 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Synonym 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid, Cinnamic acid, 3-hydroxy-4-methoxy- (7CI,8CI), 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, 4-Methoxycaffeic acid, 4-O-Methylcaffeic acid, Hesperetic acid, Isoferulic acid, NSC 51987
IUPAC-Name 3-(3-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)prop-2-Enoinsäure
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoferulic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 194.0579