Learn More
3-Hydroxy-4-Methoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492507
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492507 10 g 10 Gramm
11402517 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14786.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4383-06-6
MDL-Nummer MFCD00004644
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 135°C to 137°C
Summenformel C8H10O3
Menge 10 g
Beilstein 1867860
Synonym 3-hydroxy-4-methoxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, isovanillyl alcohol, 3-hydroxy-4-methoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-hydroxy-4-methoxy, 4-methoxy-3-hydroxy benzyl alcohol, pubchem15050, ksc495i5l, 3-hydroxy-4-methoxy-benzyl alcohol, 3-hydroxy-4-methoxy benzyl alcohol
InChI-Schlüssel WHKRHBLAJFYZKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)O
IUPAC-Name 5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
PubChem CID 78089
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 98%