Learn More
3-Hydroxy-4-Methoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10148742 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10148742 5 g Glasflasche 5 Gramm
10552031 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10148742 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205030050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 645-08-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-08-9
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00002507
InChI-Schlüssel LBKFGYZQBSGRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovanillic acid, acide isovanillique, 3-hydroxyanisic acid, 3-hydroxy-p-anisic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy, p-anisic acid, 3-hydroxy, chembl88700, 3-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxybenzoicacid, 5-carboxyguaiacol
PubChem CID 12575
ChEBI CHEBI:63798
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 245°C to 250°C
Farbe Beige bis braun-grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 393
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.