Learn More
3-Hydroxy-3-Methylbuttersäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365487 250 g 250 Gramm
11356149 10 g 10 Gramm
11355487 50 g 50 Gramm
11375487 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11365487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042722.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-08-1 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-08-1
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
MDL-Nummer MFCD00059081
InChI-Schlüssel AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxy-3-methylbutyric acid, hmb-d6, 3-oh-isovaleric acid, 3-hydroxy-isovaleric acid, 3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl, b-hydroxyisovaleric acid, beta-hydroxy-beta-methylbutyrate
PubChem CID 69362
ChEBI CHEBI:37084
IUPAC-Name 3-Hydroxy-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)(O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Farbe Gelb
Dichte 1.1 g/mL
Siedepunkt 128°C (7 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.4408
Menge 250 g
Beilstein 1743952
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit